Merck
ATE514318948
AstaTech, Inc.
(1,4-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-3-YL)METHANOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-5-3-8(2)7-6(5)4-9/h3,9H,4H2,1-2H3
InChI Key
OTUVGILLGRMINB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83500
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)