Merck
ATE514318032
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOCYCLOPENTANAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-8-2-1-3-9(8)11-4-6-12-7-5-11/h8-9H,1-7,10H2
InChI Key
FBNNRVHRAAGBMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82583
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13467
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)