Merck
ATE514316411
AstaTech, Inc.
(4-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PHENYL)METHANAMINE 2HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.14
MDL番号:
Iupac Name
(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-1-3-10(4-2-9)13-6-5-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
InChI Key
FOFRAVUBYRGMOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80939
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)