Merck
ATE514316306
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.24
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C12H10N4O/c17-12-10-6-15-16(11(10)13-8-14-12)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,13,14,17)
InChI Key
ASCMRDPFTNELIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80865
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11661
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)