Merck
ATE514315989
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-METHYLOXIRANE-2-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-methyloxirane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(8-14-11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
HILAUPXKBRVORX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80555
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11344
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)