Merck
ATE514314032
AstaTech, Inc.
4-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.1
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)3-1-2-10-4(11-3)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI Key
RYIFBKCEVLTAOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78596
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)