Merck
ATE514313369
AstaTech, Inc.
METHYL 3,5-DICHLORO-4-FORMYLBENZOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.05
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3,5-dichloro-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H6Cl2O3/c1-14-9(13)5-2-7(10)6(4-12)8(11)3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
PZMMESDUAFUZSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77846
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9613