Merck
ATE514313218
AstaTech, Inc.
2-BROMOPYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187
MDL番号:
Iupac Name
2-bromopyrimidine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H
InChI Key
SYXSPPBOICULFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77777
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55465
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)