Merck
ATE514312980
AstaTech, Inc.
METHYL 5-BROMO-3-FORMYLPICOLINATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.04
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-formylpicolinate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO3/c1-13-8(12)7-5(4-11)2-6(9)3-10-7/h2-4H,1H3
InChI Key
LDFJUOYJZAKVGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77542
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55110