Merck
ATE514312848
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-CYANO-4-FLUOROPIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-4-fluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H17FN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-11(12,8-13)5-7-14/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
AWCPTQNVIPVQQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77413
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54934