Merck
ATE514312801
AstaTech, Inc.
3-BROMO-2-METHYL-6-NITROBENZALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-6-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrNO3/c1-5-6(4-11)8(10(12)13)3-2-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
LMQABMOFTGCXHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77366
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54887
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)