Merck
ATE514311128
AstaTech, Inc.
2-HYDROXY-7-METHOXY-1-NAPHTHALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxy-7-methoxy-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-9-4-2-8-3-5-12(14)11(7-13)10(8)6-9/h2-7,14H,1H3
InChI Key
WQGADZACBGKOHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75697
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11690