Merck
ATE514310410
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-ISOQUINOLINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.63
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-9(11)6-12-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,12H,5-6H2;1H
InChI Key
BFMJDSXVIQSPAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54206
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)