Merck
ATE458971771
AstaTech, Inc.
4,5-DIFLUORO-1-BENZOFURAN-7-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.13
MDL番号:
Iupac Name
4,5-difluorobenzofuran-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4F2O3/c10-6-3-5(9(12)13)8-4(7(6)11)1-2-14-8/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
KCMHRKBZNKAAAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71343
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P15142