Merck
ATE458971550
AstaTech, Inc.
2-AZABICYCLO[2.2.2]OCTAN-5-ONE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.63
MDL番号:
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.2]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-6-2-1-5(7)4-8-6;/h5-6,8H,1-4H2;1H
InChI Key
WXODOWLKIYLLII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71133
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)