Merck
ATE458971530
AstaTech, Inc.
METHYL 4-BROMO-2-METHYL-2H-INDAZOLE-6-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-methyl-2H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-13-5-7-8(11)3-6(10(14)15-2)4-9(7)12-13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
AHDSZKMEHGCPDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71113
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14903