Merck
ATE458970672
AstaTech, Inc.
3-FLUOROCYCLOBUTANE-1-CARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.11
MDL番号:
Iupac Name
3-fluorocyclobutane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6FN/c6-5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
InChI Key
OIFZJLTVCXMCIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=70290
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14082
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)