Merck
ATE458969508
AstaTech, Inc.
5-CYANOQUINAZOLINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.16
MDL番号:
Iupac Name
5-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N3/c10-4-7-2-1-3-9-8(7)5-11-6-12-9/h1-3,5-6H
InChI Key
OPZNJYOCOUQAQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69152
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P12947
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)