Merck
ATE458968758
AstaTech, Inc.
(4-CHLOROTHIOPHEN-2-YL)METHANAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.63
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-2-thienyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1,3H,2,7H2
InChI Key
UDLPZWJCNIRBJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=68411
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P12197
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)