Merck
ATE458966463
AstaTech, Inc.
METHYL 4-BROMOPYRIDINE-3-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-bromonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-4-9-3-2-6(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
SZPKROSXWRBYQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74950
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I11422
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)