Merck
ATE458965561
AstaTech, Inc.
4-TERT-BUTYL 2-METHYL THIOMORPHOLINE-2,4-DICARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.34
MDL番号:
Iupac Name
4-(tert-butyl) 2-methyl thiomorpholine-2,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO4S/c1-11(2,3)16-10(14)12-5-6-17-8(7-12)9(13)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
CYWMUIXUMIVRHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74087
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I10539
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)