Merck
ATE458963570
AstaTech, Inc.
4,6-DIBROMO-3-METHYL-2-NITROPHENOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.93
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dibromo-3-methyl-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C7H5Br2NO3/c1-3-4(8)2-5(9)7(11)6(3)10(12)13/h2,11H,1H3
InChI Key
GQVJTLKZTHZMPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66064
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86536