Merck
ATE458963214
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(3-IODOPHENYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
388.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-iodophenyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21IN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-7-17(8-10-18)13-6-4-5-12(16)11-13/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
InChI Key
VJXLHWFRDKWCHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72092
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21192