Merck
ATE458963135
AstaTech, Inc.
METHYL 6-BROMONAPHTHALENE-1-CARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.11
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromo-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)11-4-2-3-8-7-9(13)5-6-10(8)11/h2-7H,1H3
InChI Key
ZYTSEBOFQXUODK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=72025
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=21113