Merck
ATE458962991
AstaTech, Inc.
DIETHYL 3-ETHYLCYCLOBUTANE-1,1-DICARBOXYLATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 3-ethyl-1,1-cyclobutanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-4-9-7-12(8-9,10(13)15-5-2)11(14)16-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
NHDOSBGQQMXBQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71878
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20889
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)