Merck
ATE458962776
AstaTech, Inc.
4-(TERT-BUTOXYCARBONYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-11(5-7-12)8(13)14/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
PNIHOTDSIJXUMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71669
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20674
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)