Merck
ATE456786319
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDIN-3-YL)THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-11-8(14-7)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H,12,13)
InChI Key
WYKOXFDRTSNVGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=65247
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79622
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)