Merck
ATE456785987
AstaTech, Inc.
4-PROPOXYBENZENE-1,2-DIAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
4-propoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3
InChI Key
UUAOMJOZLSTWIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64951
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)