Merck
ATE456784593
AstaTech, Inc.
1-PHENETHYLPIPERIDIN-4-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.3
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-phenylethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C13H19NO/c15-13-7-10-14(11-8-13)9-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,15H,6-11H2
InChI Key
KYGMSTKBHJVPJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63641
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77873