Merck
ATE448436930
AstaTech, Inc.
METHYL 4-AMINO-2-CHLORO-3-IODOBENZOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
311.51
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-chloro-3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(11)7(10)6(4)9/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
UPSLUSZCJZGFEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61112
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=SC5027
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)