Merck
ATE448435452
AstaTech, Inc.
1,5-DIAZOCAN-3-ONE 2HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.1
MDL番号:
Iupac Name
1,5-diazocan-3-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c9-6-4-7-2-1-3-8-5-6;;/h7-8H,1-5H2;2*1H
InChI Key
CMJNRBOAXVDIQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=62062
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77720
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)