Merck
ATE448434828
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-CHLOROPICOLINIC ACID METHYL ESTER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-chloropicolinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)6-5(8)4(9)2-3-10-6/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
OEYBXFXRHKGKML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61443
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77093
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)