Merck
ATE448434410
AstaTech, Inc.
P-TOLYL-PHOSPHONIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.12
MDL番号:
Iupac Name
4-methylphenylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C7H9O3P/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
LYNDWSARZJHIKU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61080
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76750
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)