Merck
ATE448433667
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-METHYLISOTHIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.18
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-methyl-5-isothiazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-2-3(6)4(5(8)9)10-7-2/h6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
LBAJXFHZXYACIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60307
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)