Merck
ATE448433592
AstaTech, Inc.
4-(4-ISOPROPYLPIPERAZIN-1-YL)ANILINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-isopropyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(2)15-7-9-16(10-8-15)13-5-3-12(14)4-6-13/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
InChI Key
CRLKNBUQRZOYSE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60238
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)