Merck
ATE448431580
AstaTech, Inc.
1-(BENZO[B]THIOPHEN-5-YL)ETHANONE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-benzothien-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8OS/c1-7(11)8-2-3-10-9(6-8)4-5-12-10/h2-6H,1H3
InChI Key
LYPSYIWSZQVHAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57902
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73775