Merck
ATE448430977
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(IMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-2-YL)ACETATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-2-15-11(14)7-9-8-13-6-4-3-5-10(13)12-9/h3-6,8H,2,7H2,1H3
InChI Key
CELPSGSLQYBSCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57482
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73403
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)