Merck
ATE448430857
AstaTech, Inc.
(R)-1-(3-NITROPHENYL)ETHANAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
(1R)-1-(3-nitrophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(5-7)10(11)12/h2-6H,9H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
AVIBPONLEKDCPQ-ZCFIWIBFSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57370
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70937
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)