Merck
ATE448430129
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-CYCLOPROPYLNAPHTHALEN-1-YLCARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-cyclopropylnaphthalen-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C18H21NO2/c1-18(2,3)21-17(20)19-16-11-10-13(12-8-9-12)14-6-4-5-7-15(14)16/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
XSCPEXQCTQRTPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=58991
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=12326