Merck
ATE443546499
AstaTech, Inc.
4-[(2-AMINOETHYL)SULFONYL]-1-BOC-PIPERAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(2-aminoethyl)sulfonyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O4S/c1-11(2,3)18-10(15)13-5-7-14(8-6-13)19(16,17)9-4-12/h4-9,12H2,1-3H3
InChI Key
FQXGBCXLSTWQHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54712
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)