Merck
ATE443545536
AstaTech, Inc.
5-FLUOROPYRAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.09
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-4-2-7-3(1-8-4)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
InChI Key
PVJHQFMTUXTQNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56807
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70428