Merck
ATE443544026
AstaTech, Inc.
(5-METHYLPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrimidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-8-6(2-7)9-4-5/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI Key
SGSZFTVNOSOSQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53182
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)