Merck
ATE443543364
AstaTech, Inc.
2-AZABICYCLO[2.2.2]OCTANE-2,6-DICARBOXYLIC ACID 2-TERTBUTYL ESTER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.2]octane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-7-8-4-5-10(14)9(6-8)11(15)16/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
BICQNBQLGTZYCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=52506
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=37778