Merck
ATE429356477
AstaTech, Inc.
5-AMINOPYRIMIDIN-4-OL HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.56
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-4(3H)-pyrimidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-6-2-7-4(3)8;/h1-2H,5H2,(H,6,7,8);1H
InChI Key
QNHQWEPCQNAAPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=37240
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD7399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)