Merck
ATE429355535
AstaTech, Inc.
(R)-2-(PYRROLIDIN-2-YL)PYRIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2R)-2-pyrrolidinyl]pyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11-9/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7H2/t9-/m1/s1
InChI Key
NDCZQFDBSPOUDF-SECBINFHSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=46042
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS3570