Merck
ATE429355117
AstaTech, Inc.
2-(OXETAN-3-YL)ACETALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(oxetan-3-yl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C5H8O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI Key
AIFBKSGZBRGQJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45675
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2316
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)