Merck
ATE429355043
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (1-CYCLOPROPYL-1H-IMIDAZOL-4-YL)CARBAMATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopropyl-1H-imidazol-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-14(7-12-9)8-4-5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
FISWOBWGDDHBLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45607
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)