Merck
ATE429354140
AstaTech, Inc.
1-(6-METHOXYPYRIDIN-2-YL)HYDRAZINE HCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.62
MDL番号:
Iupac Name
2-hydrazinyl-6-methoxypyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c1-10-6-4-2-3-5(8-6)9-7;/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI Key
MYFGMZUAFROVQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=11200
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL010275
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)