Merck
ATE429353783
AstaTech, Inc.
1,4-BIS(4-METHOXYBENZOYL)PIPERAZINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
354.41
MDL番号:
Iupac Name
1,4-bis(4-methoxybenzoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C20H22N2O4/c1-25-17-7-3-15(4-8-17)19(23)21-11-13-22(14-12-21)20(24)16-5-9-18(26-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI Key
GKNXDHDZKCBZCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47162
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8305