Merck
ATE429353655
AstaTech, Inc.
5-FLUORO-6-METHOXY-1H-INDOLE-3-CARBONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.18
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxy-1H-indole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7FN2O/c1-14-10-3-9-7(2-8(10)11)6(4-12)5-13-9/h2-3,5,13H,1H3
InChI Key
WSIJREMECTYCLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=50050
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89271